Alternate Analytes B for ICP
Référence HONCE2117-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:Alternate Analytes B
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl, 10 mg/L each of Ca, Fe, Mg, Si in HNO₃ 5%