ContactUsLinkComponent
EPA 6010 interference check standard for ICP-AES
EPA 6010 interference check standard for ICP-AES
Référence HONCE2112-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
EPA 6010 interference check standard for ICP-AES
Référence HONCE2112-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    EPA 6010 Interference Check Standard
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM).
6000 mg/L Ca, 5000 mg/L Fe, 3000 mg/L Mg, 1200 mg/L Al, 1000 mg/L Na in HNO₃ 5%