ContactUsLinkComponent
Ammonium nitrate 50 g/L dans l'eau solution de modificateur de matrice, pour la spectroscopie d'absorption atomique, Fluka™
  HONCE4604-50ML
 :  
Ammonium nitrate 50 g/L dans l'eau solution de modificateur de matrice, pour la spectroscopie d'absorption atomique, Fluka™
  HONCE4604-50ML
 :  
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    50 mL
  • Seq:
    2370
  • Matrix:
    H₂O
  • Concentration:
    NH₄NO₃ 50g/L
  • Quality:
    ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
  • Form:
    Solution
  • Density:
    1.01g/cm3
 :
 :80.04 g/mol
 :1,01 g/cm3
 :Température ambiante
 :6484-52-2
 :NH₄NO₃
 :MFCD00011425