Magnesium nitrate 20 g/L dans l'eau solution de modificateur de matrice, pour la spectroscopie d'absorption atomique, Fluka™
Catalog # HONCE4601-50ML
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:50 mL
- Seq:2370
Specifications
Specification Test Results
- Matrix:H₂O
- Concentration:Mg(NO₃)₂ 20,000 mg/L
- Quality:ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
- Form:Solution
- Density:1.01g/cm3
Specification Test Results
About this item
:
Density:1.01 g/cm3
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:13446-18-9
Formula:Mg(NO₃)₂