Labels for BBP33 printers, type B-472
Labels for BBP33 printers, type B-472
Fournisseur:   Brady
Labels for BBP33 printers, type B-472
Fournisseur:  Brady
Certificats
Labels for BBP33 printers, type B-472
Labels for BBP33 printers, type B-472
11 variantes
Product Details & Documents
Flame retardant wire wraps (B-472) are ideal for cable and wire bundle applications and label applications where self-extinguishing properties are required.
  • Polyimide material specifically designed to self-extinguish and prevent flames from propagating
  • Service temperature of –40 to 100 °C
Matte finish material with permanent acrylic adhesive can be thermal transfer printed or dot matrix printed.
Certifications: RoHS approved.
Product Family Options
Labels
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type
    Modèle
    Matière
    Adhésif
    Couleur
    Printing method
    Imprimeur
    Dimensions
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • Labels, topcoated polyimide
    B-472
    B33-11-472
    Polyimide
    Permanent, acrylique
    blanc
    BBP33
    6,4×6,4 mm
    12 labels/row
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 15.000 ST
    1 * 15.000 ST - SFr. 181.00
    SFr. 181.00
    1 * 15.000 ST
       SFr. 181.00
  • Labels, topcoated polyimide
    B-472
    B33-1-472
    Polyimide
    Permanent, acrylique
    blanc
    BBP33
    19,1×6,4 mm
    4 labels/row
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - SFr. 181.00
    SFr. 181.00
    1 * 5.000 ST
       SFr. 181.00
  • Labels, topcoated polyimide
    B-472
    B33-2-472
    Polyimide
    Permanent, acrylique
    blanc
    BBP33
    22,9×6,4 mm
    3 labels/row
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - SFr. 217.00
    SFr. 217.00
    1 * 5.000 ST
       SFr. 217.00
  • Labels, topcoated polyimide
    B-472
    B33-5-472
    Polyimide
    Permanent, acrylique
    blanc
    BBP33
    25,4×12,7 mm
    3 labels/row
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 5.000 ST
       SFr. 481.00
  • Labels, topcoated polyimide
    B-472
    B33-5-472YL
    Polyimide
    Permanent, acrylique
    jaune
    BBP33
    25,4×12,7 mm
    3 labels/row
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 5.000 ST
       SFr. 481.00
  • Labels, topcoated polyimide
    B-472
    B33-29-472
    Polyimide
    Permanent, acrylique
    blanc
    BBP33
    31,8×9,5 mm
    2 labels/row
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 5.000 ST
       SFr. 481.00
Labelling tapes
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type
    Modèle
    Matière
    Adhésif
    Couleur
    Printing method
    Imprimeur
    Dimensions
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • Topcoated label printer tape
    B-472
    B33C-1000-472
    Polyimide
    Permanent, acrylique
    blanc
    Thermal transfer
    BBP33
    25,4 mm×25,9 m
    1 roll/box
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 204.00
    SFr. 204.00
    1 * 1 ST
       SFr. 204.00
  • Topcoated label printer tape
    B-472
    B33C-1000-472YL
    Polyimide
    Permanent, acrylique
    jaune
    Thermal transfer
    BBP33
    25,4 mm×25,9 m
    1 roll/box
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 204.00
    SFr. 204.00
    1 * 1 ST
       SFr. 204.00
  • Topcoated label printer tape
    B-472
    B33C-2000-472
    Polyimide
    Permanent, acrylique
    blanc
    Thermal transfer
    BBP33
    50,8 mm×25,9 m
    1 roll/box
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 321.00
    SFr. 321.00
    1 * 1 ST
       SFr. 321.00
  • Topcoated label printer tape
    B-472
    B33C-2000-472YL
    Polyimide
    Permanent, acrylique
    jaune
    Thermal transfer
    BBP33
    50,8 mm×25,9 m
    1 roll/box
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 321.00
    SFr. 321.00
    1 * 1 ST
       SFr. 321.00
  • Topcoated label printer tape
    B-472
    B33C-3000-472YL
    Polyimide
    Permanent, acrylique
    jaune
    Thermal transfer
    BBP33
    76,2 mm×25,9 m
    1 roll/box
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 439.00
    SFr. 439.00
    1 * 1 ST
       SFr. 439.00