Écran facial, DFS1
Écran facial DFS1, 220x330 mm
N° de catalogue 111-2494
Fournisseur: Bollé Safety
Aller à
Product Details & Documents
L'écran facial DFS1 offre une protection parfaite contre les éclaboussures et gouttelettes. Conçu pour répondre aux besoins des secours d'urgence, le DFS1 est simple d'utilisation; économique, il offre une bonne protection, y compris aux porteurs de lunettes.
- Bandeau en mousse pour protéger le front
- Écran antibuée et film de protection bleu
- Adapté`aux lunettes de correction
- Protège contre le sang et les fluides corporels
- Serre-tête élastique
Simple à monter, l'écran facial est fourni avec 3 composants différents: une visière en PET de 0,2 mm d'épaisseur avec un cadre en PU, un bandeau en mousse et un serre-tête en polyester blanc.
Il convient de nettoyer régulièrement l'écran de protection. Les écrans entachés, rayés ou endommagés devraient être remplacés. L'écran facial est à conserver dans un endroit propre et sec.
Spécifications
- Désignation:Écran facial DFS1
- L×l:220x330 mm