Carbure de tungstène(IV) ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:12070-12-1
:
Formule:CW
Numéro MDL:MFCD00011464
Index Merck:14,9815
Point d'ébullition:6000 °C (1013 hPa)
Point de fusion:2870 °C
Densité:15.63
EINECS:235-123-0
ADR:4.1,III
:195.85 g/mol
UN:3178
:GHS02
Température de stockage:Température ambiante
Frequently Bought Together