Bismuth (III) nitrate basique
Catalog # ROTH4447.1
Supplier: Roth Carl
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:50 g
- Seq:3368
Specifications
About this item
:
:1461.99 g/mol
Density:4,928 g/cm³ (20 °C)
EINECS:215-136-8
UN:1477
ADR:5.1,II
:GHS03
:GHS07
CAS Number:1304-85-4
Formula:Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
MDL Number:MFCD00064844