Phénol ≥99.5% non stabilisé
N° de catalogue 44526.22
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Spécifications
À propos de cet article
Numéro CAS:108-95-2
:
Formule:C₆H₅OH
Numéro MDL:MFCD00002143
:94.11 g/mol
Index Merck:14,7241
Point d'ébullition:181 °C
Point de fusion:40…43 °C
Densité:1.071
Point d'éclair:79 °C (175 °F)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:203-632-7
UN:1671
ADR:6.1,II
REACH:01-2119471329-32
:GHS06
:GHS05
:GHS08