ContactUsLinkComponent
3,4,5-Trihydroxybenzoate de dodécyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Reizend
3,4,5-Trihydroxybenzoate de dodécyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Katalognr. 8.20598.0100
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
Reizend
3,4,5-Trihydroxybenzoate de dodécyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Katalognr. 8.20598.0100
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    100 g
  • Seq:
    3401
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Solubility:
    (20 °C) insoluble
  • Melting Point:
    94 - 97 °C
  • Molar Mass:
    338.44 g/mol
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :338.44 g/mol
Schmelzender Platingehalt:94…97 °C
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:214-620-6
 :GHS07
CAS-Nummer:1166-52-5
Formel:C₁₉H₃₀O₅
MDL-Nummer:MFCD00002195