Didodecyl succinate ≥93.0% (par GC)
N° de catalogue TCIAS0255-25G
Fournisseur: TCI
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to Light yellow powder to crystal
- Purity (GC):min. 93.0 %
- Melting point:38.0 to 43.0 deg-C
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:454.74 g/mol
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:227-789-6
Numéro CAS:5980-15-4
Formule:C₂₈H₅₄O₄
Numéro MDL:MFCD00059284