Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue AMBI9570
Marketsource
Fournisseur: Ambion
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
N° de catalogue AMBI9570
Fournisseur: Ambion
Marketsource
Numéro CAS: 1132-61-2
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
- Numéro CAS:1132-61-2
- Formule:C₇H₁₅NO₄S
- Numéro MDL:MFCD00006183
- Poids moléculaire:209.27 g/mol
- Index Merck:13,06288
- Point de fusion:> 250 °C
- Point d'éclair:110 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:214-478-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g