Acide α-linolénique
: MATREYA
: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
- :463-40-1
- :C₁₈H₃₀O₂
- :MFCD00065720
- :278.44 g/mol
- :12,05530
- :443 °C (1013 hPa)
- :–9,5 °C
- :0,9141 g/cm³ (18 °C)
- :Température ambiante
- :207-334-8
: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
- :463-40-1
- :C₁₈H₃₀O₂
- :MFCD00065720
- :278.44 g/mol
- :12,05530
- :443 °C (1013 hPa)
- :–9,5 °C
- :0,9141 g/cm³ (18 °C)
- :Température ambiante
- :207-334-8