Acide γ-linolénique
Acide γ-linolénique
Fournisseur:   MATREYA
Acide γ-linolénique
Fournisseur:  MATREYA
Certificats
1 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, γ-Linolenic acid, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trienoic acid, 6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoic acid
  • Numéro CAS:506-26-3
  • Formule:C₁₈H₃₀O₂
  • Numéro MDL:MFCD00065718
  • Poids moléculaire:278.44 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Arrêté