Acide γ-linolénique
Acide γ-linolénique
Fournisseur:   Cayman Chemical
Acide γ-linolénique
Fournisseur:  Cayman Chemical
Certificats
4 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, γ-Linolenic acid, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trienoic acid, 6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoic acid
  • Numéro CAS:506-26-3
  • Formule:C₁₈H₃₀O₂
  • Numéro MDL:MFCD00065718
  • Poids moléculaire:278.44 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    50 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 46.60
    SFr. 46.60
    1 * 50 mg
       SFr. 46.60
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 68.40
    SFr. 68.40
    1 * 100 mg
       SFr. 68.40
  • Glass bottle for solids
    250 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 141.00
    SFr. 141.00
    1 * 250 mg
       SFr. 141.00
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 338.00
    SFr. 338.00
    1 * 1 g
       SFr. 338.00