ContactUsLinkComponent
Éthanolamine ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
  9314-01
 :  Avantor
 :  
undefined
Éthanolamine ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
  9314-01
 :  Avantor
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 99.0 %
  • Assay (HOCH₂CH₂NH₂) (by GC, corrected for water):
    ≥ 99.0 %
  • Color (APHA):
    ≤ 15
  • Water (H₂O):
    ≤ 0.30 %
  • Heavy Metals (by ICP-OES):
    ≤ 5 ppm
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    ≤ 5 ppm
 :
 :13,03762
 :171 °C (1013 hPa)
 :10.5 °C
 :1.0164 g/cm³ (20 °C)
 :93 °C
 :Température ambiante
 :8,III
 :Management of Change (MOC) category = N
 :61.08 g/mol
 :205-483-3
 :2491
 :GHS05
 :GHS07
 :141-43-5
 :NH₂CH₂CH₂OH
 :MFCD00008183