ContactUsLinkComponent
Arsenazo I hydrate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
  TCIAD0578-1G
 :  TCI
 :  
undefined
Arsenazo I hydrate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
  TCIAD0578-1G
 :  TCI
 :  
  • Cdt:
    1 g
  • Seq:
    3047
  • Appearance:
    Dark red to Brown powder to crystal
  • Purity (Iodometric Titration):
    min. 90.0% (calcd.on anh.substance)
  • Absorbance:
    min. 0.700 (20 mg/L, pH 6.3, 498.0 to 502.0 nm)
  • Drying loss:
    max. 5.0 %
  • Ignition residue (Sulfate):
    32.0 to 37.0 % (calcd.on anh.substance)
 :
 :614.27 g/mol
 :266-069-6
 :3465
 :6.1,III
 :GHS06
 :GHS09
 :3547-38-4
 :C₁₆H₁₃AsN₂O₁₁S₂·xH₂O
 :MFCD00066725