Cyanomethylenetributylphosphorane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:157141-27-0
:
Formule:C₁₄H₂₈NP
Numéro MDL:MFCD01321151
:241.36 g/mol
:GHS07
Température de stockage:Réfrigérateur
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 97.0 %