Undécanoate de méthyle
Undécanoate de méthyle
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue ROTH6844.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Undécanoate de méthyle
N° de catalogue ROTH6844.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  1731-86-8
Undécanoate de méthyle
Flacon verre pour solides, 1 g
Numéro CAS:  1731-86-8
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Undecanoic acid methyl ester, Undecylic acid methyl ester
  • Numéro CAS:1731-86-8
  • Formule:C₁₂H₂₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00008957
  • Poids moléculaire:200.32 g/mol
  • EINECS:217-053-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g