Undécanoate de méthyle
Undécanoate de méthyle
Flacon Verre, 10 mL
N° de catalogue ROTH4866.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Undécanoate de méthyle
N° de catalogue ROTH4866.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  1731-86-8
Undécanoate de méthyle
Flacon Verre, 10 mL
Numéro CAS:  1731-86-8
Prix
SFr. 112.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Undecanoic acid methyl ester, Undecylic acid methyl ester
  • Numéro CAS:1731-86-8
  • Formule:C₁₂H₂₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00008957
  • Poids moléculaire:200.32 g/mol
  • EINECS:217-053-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL