Enantate de méthyle
Enantate de méthyle
Fournisseur:   MATREYA
Enantate de méthyle
Fournisseur:  MATREYA
Certificats
1 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl Heptanoate, Methyl Enanthate, Enanthic acid methyl ester, Heptanoic acid methyll ester, Heptylic acid methyl ester, Heptanoic acid methyl ester, Enanthic acid methyll ester, Methyl heptanoate
  • Numéro CAS:106-73-0
  • Formule:C₈H₁₆O₂
  • Numéro MDL:MFCD00009537
  • Poids moléculaire:144.21 g/mol
  • Index Merck:12,04695
  • Point d'ébullition:172 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–56 °C
  • Densité:0,88 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-428-8
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g
  • Flacon verre pour solides
    1 g
    Arrêté