(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
TCIAB3404-100MG
: TCI
:
- Cdt:100 mg
- Seq:2440
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
- Specific rotation [a]20/D:+8.0 to +10.0 deg (C=1, MeOH)
:
:333.14 g/mol
:14,01378
:Réfrigérateur
:69304-47-8
:C₁₁H₁₃BrN₂O₅
:MFCD00058585