Décanoate de méthyle
Décanoate de méthyle
 :   MATREYA
Décanoate de méthyle
 :  MATREYA
Décanoate de méthyle
 :  Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
  •  :110-42-9
  •  :C₁₁H₂₂O₂
  •  :MFCD00009580
  •  :186.29 g/mol
  •  :224 °C (1013 hPa)
  •  :–18 °C
  •  :0,8724 g/cm³ (20 °C)
  •  :94 °C
  •  :203-766-6
Product Family Options
  • Type de conditionnement
    Cdt
  • Flacon verre pour solides
    500 mg
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg
  • Flacon verre pour solides
    500 mg