ContactUsLinkComponent
Argent nitrate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Argent nitrate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
  REGEN21000W
 :  REAGECON
 :  
undefined
Argent nitrate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
  REGEN21000W
 :  REAGECON
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
 :
 :169.87 g/mol
 :Température ambiante
 :231-853-9
 :3264
 :8,II
 :GHS05
 :GHS09
 :7761-88-8
 :AgNO₃
 :MFCD00003414