Argent nitrate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Collection
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7761-88-8
:
Formule:AgNO₃
Numéro MDL:MFCD00003414
:169.87 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-853-9
Frequently Bought Together