ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
  705-0138
 :  Hach
 :  
Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
  705-0138
 :  Hach
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :40 g/mol
 :109 °C (1013 hPa)
 :≤1,11 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :215-185-5
 :1824
 :8,II
 :GHS05
 :1310-73-2
 :NaOH
 :MFCD00003548