Sodium hydroxyde 4 M NaOH (4N) solution volumétrique, Fluka™
35274-1L
:
- Type de conditionnement:Bouteille en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Factor:0.999 - 1.001
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
:
:40 g/mol
:105…140 °C
:–10–14 °C
:1,15 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548