Acide chlorhydrique 2 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
5616-02
: Avantor
:
- Type de conditionnement:PE bottle, narrow mouth
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:≤10
- Appearance (clear, colorless solution):Passes Test
- Color (APHA):≤ 10
- Normality:1.995 - 2.005
- Sulfate (SO₄):≤ 1 ppm
- Ammonium (NH₄):≤ 3 ppm
- Trace Impurities - Heavy Metals:≤ 0.5 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤ 0.1 ppm
:
:8,II
:Gestion du changement (MOC) catégorie = NI
:36.46 g/mol
:231-595-7
:1789
:GHS05
:GHS07
:Température ambiante
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324