Étalon de référence Organique, Naphtalène 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Codice catalogo SUPL40053
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Cdt:1
- N ° CAS.:91-20-3
- Désignation:Naphtalène 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₁₀H₈
- Désignation:Naphthalene