Étalon de référence Organique, Phénol 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Référence SUPL40063
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1
- N ° CAS.:108-95-2
- Désignation:Phénol 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₆H₆O
- Désignation:Phenol