ContactUsLinkComponent
Zirconium solution standard, 1000 mg/L Zr dans l'acide chlorhydrique à 7% (de ZrCl₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70370.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Zirconium solution standard, 1000 mg/L Zr dans l'acide chlorhydrique à 7% (de ZrCl₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70370.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    7% HCl
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Zirconium solution standard, 1,000 mg/l Zr dans l'acide chlorhydrique à 7% (de ZrOCl₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Zirconium
  • Symbole:
    Zr
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST