ContactUsLinkComponent
Solution étalon d'étain: 10000 mg/l Sn dans acide chlorhydrique 10% (de Sn) ARISTAR® étalon pour ICP
  456252W
 :  
undefined
Solution étalon d'étain: 10000 mg/l Sn dans acide chlorhydrique 10% (de Sn) ARISTAR® étalon pour ICP
  456252W
 :  
  • Concentration:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Solution étalon d'étain, 10 000 mg/l de Sn dans un étalon d'acide chlorhydrique 10% (de Sn) ARISTAR® pour ICP
  • Élement:
    Etain
  • Symbole:
    Sn
Sn dans HCl
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.