Solution étalon d'étain: 10000 mg/l Sn dans acide nitrique dilué avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Sn) ARISTAR® étalon pour ICP
Catalog # 456232S
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Solution étalon d'étain, 10 000 mg/l de Sn dans un étalon d'acide nitrique dilué avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Sn) ARISTAR® pour ICP
- Élement:Etain
- Symbole:Sn
Specifications
About this item
Sn dans HNO₃ tr. HF
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.