ContactUsLinkComponent
Etain 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 7% (de SnCl₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70362.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Etain 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 7% (de SnCl₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70362.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    7% HCl
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Etain 1.000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 7% (de SnCl₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Etain
  • Symbole:
    Sn
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST