ContactUsLinkComponent
Vanadium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de (NH₄)VO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Vanadium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de (NH₄)VO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70366.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Vanadium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de (NH₄)VO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70366.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Vanadium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de (NH₄)VO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Vanadium
  • Symbole:
    V
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST