Terbium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de Tb(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70358.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Terbium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Tb(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Terbium
- Symbole:Tb
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST