Tellurium standard solution, 10 mg/L Te in 5% nitric acid (de Te) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Référence 45265.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Tellurium standard solution, 10 mg/l Te in 5% nitric acid (de Te) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
- Élement:Tellure
- Symbole:Te
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Traçabilité NIST.