ContactUsLinkComponent
Solution étalon de silicium, 10000 mg/L Si dans l'eau avec de l'acide fluorhydrique (max. 1%) (à partir de (NH4)2SiF6) Norme ARISTAR® pour ICP
  456012Y
 :  
undefined
Solution étalon de silicium, 10000 mg/L Si dans l'eau avec de l'acide fluorhydrique (max. 1%) (à partir de (NH4)2SiF6) Norme ARISTAR® pour ICP
  456012Y
 :  
  • Concentration:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O/tr HF
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Solution étalon de silicium, 10 000 mg/l de Si dans un étalon d'eau avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de (NH4)2SiF6) ARISTAR® pour ICP
  • Élement:
    Silicium
  • Symbole:
    Si
(NH₄)₂ SiF₆ dans H₂O tr. HF.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.