Solutiin étalon de sélénium: 10000 mg/l Se dans acide nitrique dilué (de Se) ARISTAR® étalon pour ICP
455992B
:
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Solution étalon de sélénium, 10 000 mg/l de Se dans un étalon d'acide nitrique dilué (de Se) pour ICP ARISTAR®
- Élement:Sélénium
- Symbole:Se
Se dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.