Sélénium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de SeO₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Référence 1.70350.0100
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Sélénium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de SeO₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Sélénium
- Symbole:Se
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST