Solution étalon de rubidium, 10000 mg/L Rb en dil. acide nitrique (de RbNO3) Norme ARISTAR® pour ICP
Catalog # 455912Y
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Solution étalon de rubidium, 10 000 mg/l de Rb dans un étalon d'acide nitrique dilué (de RbNO3) ARISTAR® pour ICP
- Élement:Rubidium
- Symbole:Rb
Specifications
About this item
RbNO₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.