Solution étalon de rubidium: 1000 mg/l Rb dans acide nitrique dilué (de RbNO₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Référence 455902G
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Solution étalon de rubidium, 1000 mg/l de Rb dans un étalon d'acide nitrique dilué (de RbNO3) ARISTAR® pour ICP
- Élement:Rubidium
- Symbole:Rb
Spécifications
À propos de cet article
RbNO₃ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.