Nickel 10000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Ni(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70382.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10000mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Nickel 10.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Ni(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Nickel
- Symbole:Ni
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST