ContactUsLinkComponent
Neodymium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Nd₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Neodymium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Nd₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Référence 1.70335.0100
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Neodymium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Nd₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Référence 1.70335.0100
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2-3% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Neodymium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Nd₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Néodyme
  • Symbole:
    Nd
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST