Lithium 200 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Li) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
458322E
:
- Concentration:200 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Lithium 200 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Li) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
- Élement:Lithium
- Symbole:Li
Li dans H₂O tr.HNO₃
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse