Solution étalon de lanthane, 10000 mg/L La en dil. acide nitrique (de La₂O₃) Standard ARISTAR® pour ICP
Catalog # 455554G
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Solution étalon de lanthane, 10 000 mg/l de La dans un étalon d'acide nitrique dilué (de La2O3) ARISTAR® pour ICP
- Élement:Lanthane
- Symbole:La
Specifications
About this item
La₂O₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.