Lanthane 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de La(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Référence 1.70327.0100
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Lanthane 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de La(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Lanthane
- Symbole:La
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST