Potassium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de K) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
458222B
:
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O/tr HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Potassium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de K) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
- Élement:Potassium
- Symbole:K
K dans H₂O tr.HNO₃
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse