ContactUsLinkComponent
Potassium 200 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de K) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Potassium 200 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de K) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Référence 458302A
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Potassium 200 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de K) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Référence 458302A
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    200 mg/L
  • Matrice:
    H₂O/tr HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Potassium 200 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de K) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
  • Élement:
    Potassium
  • Symbole:
    K
Spécifications
À propos de cet article
K dans H₂O tr.HNO₃
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse