Solution étalon de gallium: 10000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Ga) ARISTAR® étalon pour ICP
Catalog # 455392G
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Solution étalon de gallium, 10 000 mg/l de Ga dans un étalon d'acide nitrique dilué (de Ga) ARISTAR® pour ICP
- Élement:Gallium
- Symbole:Ga
Specifications
About this item
Ga dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.